Få mere at vide
1,1'-Thiocarbonyldi-2(1H)-pyridon, 95%
Artikelnummer. 15433867
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15433867 1 g 1g
15443867 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15433867 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H30087.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 102368-13-8 | C11H8N2O2S | 232,26 g/mol
1,1'-Thiocarbonyldi-2(1H)-pyridon anvendes til fremstilling af thio-analoger af thiourinstoffer, sulforaphan og 2-furan-2-yl-3-hydroxy-6-isothiocyanato-chromen-4-on. Det er involveret i fremstillingen af norbiotinamin og dets reaktive derivater såsom isothiocyanater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,1′ -Thiocarbonyldi-2(1H)-pyridon anvendes til fremstilling af thio-analoger af thiourinstoffer, sulforaphane og 2-furan-2-yl-3-hydroxy-6-isothiocyanato-chromen-4-on. Det er involveret i fremstillingen af norbiotinamin og dets reaktive derivater såsom isothiocyanater.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler. Opbevares på et køligt sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 102368-13-8
Molekylær formel C11H8N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 232.26
MDL nummer MFCD00075238
InChI nøgle KXMMNJQMGILZDB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 853162
IUPAC navn 1-(2-oxopyridin-1-carbothioyl)pyridin-2-on
SMIL O=C1C=CC=CN1C(=S)N1C=CC=CC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1'-Thiocarbonyldi-2(1H)-pyridone
Smeltepunkt 163 °C til 166 °C
Mængde 1 g
Synonym 1,1'-thiocarbonyldi-2 1h-pyridone, 1,1'-thiocarbonylbis pyridin-2 1h-one, 2 1h-pyridinone, 1,1'-carbonothioylbis, 2 1h-pyridinone,1,1'-carbonothioylbis, 1-2-oxopyridine-1-carbothioyl pyridin-2-one, acmc-20a80d, 1,1'-thiocarbonyldi-2-pyridone, 1,1-thiocarbonyldi-2 1h-pyridone, 1,1'-thiocarbonyldi-2 2h-pyridone, 1,'1-thiocarbonyldi-2 1h-pyridone
Formel vægt 232.26
Procent renhed 95%