Få mere at vide
1,1’-Thiobismethane-d3 (Dimethyl Sulfide-d6), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethyl-d6 sulfide |
| CAS | 926-09-0 |
| Molekylær formel | C2 2H6 S |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 1,1'-Thiobismethane-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C2H6S/c1-3-2/h1-2H3/i1D3,2D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])SC([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | trideuterio(trideuteriomethylsulfanyl)methane |
| Molekylvægt (g/mol) | 68.17 |
| Formel vægt | 68.0567 |