Få mere at vide
1,1'-sulfonyldiimidazol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10062142 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10062142 5 g Glasflaske 5g
1 options
Artikelnummer. 10062142 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 374780050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
CAS: 7189-69-7 | C6H6N4O2S | 198,20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 1'-Sulfonyldiimidazole
CAS 7189-69-7
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 135,0 °C til 137,0 °C
Farve Fløde
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C6H6N4O2S
MDL nummer MFCD00015893
Mængde 5 g
Synonym 1,1'-sulfonyldiimidazole, 1,1'-sulfonylbis 1h-imidazole, n,n'-sulfonyldiimidazole sdi, 1,1'-sulphonylbis-1h-imidazole, 1-1h-imidazole-1-sulfonyl-1h-imidazole, 1h-imidazole, 1,1'-sulfonylbis, n,n'-sulfuryldiimidazole, 1-imidazole-1-sulfonyl imidazole, 1,1-sulfonyldiimidazole
InChI nøgle ZLKNPIVTWNMMMH-UHFFFAOYSA-N
SMIL O=S(=O)(N1C=CN=C1)N1C=CN=C1
IUPAC navn 1-imidazol-1-ylsulfonylimidazol
Molekylvægt (g/mol) 198.20
PubChem CID 81609
Formel vægt 198.21
Procent renhed 98+%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,1''-Sulfonyldiimidazole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,1-Sulphonylbis-1H-imidazole