Få mere at vide
1,1'-Sulfonylbis[2-(methylthio)ethane], TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1'-Sulfonylbis[2-(methylthio)ethane] |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14O2S3/c1-9-3-5-11(7,8)6-4-10-2/h3-6H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 214.0156 |