missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,1'-Sulfonylbis[2-(methylthio)ethane], TRC

Artikelnummer. 30135945
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135945 250 mg
30138759 1 g
30003286 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30135945 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS699475250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 137371-98-3
Molekylær formel C6H14O2S3
Molekylvægt (g/mol) 214.37
Synonym (Sulfonylbis(ethane-2,1-diyl))bis(methylsulfane)
IUPAC navn 1-methylsulfanyl-2-(2-methylsulfanylethylsulfonyl)ethane
SMIL O=S(CCSC)(CCSC)=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,1'-Sulfonylbis[2-(methylthio)ethane]
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C6H14O2S3/c1-9-3-5-11(7,8)6-4-10-2/h3-6H2,1-2H3
Formel vægt 214.0156
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.