Få mere at vide
1,1'-[Propyliminobis[(2-hydroxypropane-3,1-diyl)oxy-2,1-phenylene]]bis(3-phenylpropan-1-one), Mikromol™
Beskrivelse
1,1'-[Propyliminobis[(2-hydroxypropane-3,1-diyl)oxy-2,1-phenylene]]bis(3-phenylpropan-1-one)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Propafenone Dimer Impurity (Mixture of diastereomers) |
| CAS | 1346603-80-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Propafenone Dimer Impurity (Mixture of diastereomers) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C39H45NO6 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 1,1’-[Propyliminobis[(2-hydroxypropane-1,3-diyl)oxy-2,1-phenylene]]bis(3-phenylpropan-1-one), Propafenone EP Impurity G, Propafenone BP Related Compound G |
| SMIL | O=C(CCC1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2OCC(O)CN(CCC)CC(O)COC3=C(C(CCC4=CC=CC=C4)=O)C=CC=C3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 623.78 |
| Mængde | 25 mg |