Få mere at vide
1-(1-Phenylethyl)-1H-imidazole-5-carboxylic Acid Propyl Ester Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(1-Phenylethyl)-1H-imidazole-5-carboxylic Acid Propyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 7036-61-5 |
| Molekylær formel | C15 H18 N2 O2 . Cl H |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 1-(1-Phenylethyl)-1H-imidazole-5-carboxylic Acid Propyl Ester Monohydrochloride, (±)-1-(alpha-Methylbenzyl)-imidazole-5-carboxylic Acid Propyl Ester Monohydrochloride, NSC 167725, Propyl 1-(1-Phenylethyl)imidazole-5-carboxylate Hydrochloride, Propyl 1-(alpha-Methylbenzyl)imidazole-5-carboxylate Hydrochloride, R 7464, dl-1-(1-Phenylethyl)-5-(propoxycarbonyl)imidazole Hydrochloride, Propoxate Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C15H18N2O2.ClH/c1-3-9-19-15(18)14-10-16-11-17(14)12(2)13-7-5-4-6-8-13;/h4-8,10-12H,3,9H2,1-2H3;1H |
| SMIL | Cl.CCCOC(=O)c1cncn1C(C)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | propyl 3-(1-phenylethyl)imidazole-4-carboxylate;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 294.777 |
| Formel vægt | 294.114 |