Få mere at vide
1,1'-Oxybis[3-(naphthalen-1-yloxy)propan-2-ol], Mikromol™
Artikelnummer. 30050405
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050405 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30050405 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0043.090025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1,1'-Oxybis[3-(naphthalen-1-yloxy)propan-2-ol]
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1'-Oxybis[3-(naphthalen-1-yloxy)propan-2-ol]
CAS 1236367-67-1
Analyt- eller komponentnavne 1,1'-Oxybis[3-(naphthalen-1-yloxy)propan-2-ol]
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C26 H26 O5
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-Propanol, 1,1'-oxybis[3-(1-naphthalenyloxy)-, 1,1'-Oxybis[3-(naphthalen-1-yloxy)propan-2-ol]
InChI formel InChI=1S/C26H26O5/c27-21(17-30-25-13-5-9-19-7-1-3-11-23(19)25)15-29-16-22(28)18-31-26-14-6-10-20-8-2-4-12-24(20)26/h1-14,21-22,27-28H,15-18H2
SMIL OC(COCC(O)COc1cccc2ccccc12)COc3cccc4ccccc34
IUPAC navn 1-(2-hydroxy-3-naphthalen-1-yloxypropoxy)-3-naphthalen-1-yloxypropan-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 418.48
Mængde 25 mg
Formel vægt 418.178 g/mol