Få mere at vide
1,1'-Oxybis[3-(naphthalen-1-yloxy)propan-2-ol], Mikromol™
Beskrivelse
1,1'-Oxybis[3-(naphthalen-1-yloxy)propan-2-ol]
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1'-Oxybis[3-(naphthalen-1-yloxy)propan-2-ol] |
| CAS | 1236367-67-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1,1'-Oxybis[3-(naphthalen-1-yloxy)propan-2-ol] |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C26 H26 O5 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 2-Propanol, 1,1'-oxybis[3-(1-naphthalenyloxy)-, 1,1'-Oxybis[3-(naphthalen-1-yloxy)propan-2-ol] |
| InChI formel | InChI=1S/C26H26O5/c27-21(17-30-25-13-5-9-19-7-1-3-11-23(19)25)15-29-16-22(28)18-31-26-14-6-10-20-8-2-4-12-24(20)26/h1-14,21-22,27-28H,15-18H2 |
| SMIL | OC(COCC(O)COc1cccc2ccccc12)COc3cccc4ccccc34 |
| IUPAC navn | 1-(2-hydroxy-3-naphthalen-1-yloxypropoxy)-3-naphthalen-1-yloxypropan-2-ol |
| Vis mere |