Få mere at vide
1,1'-Oxybis[3-(2-methoxyphenoxy)propan-2-ol] (Bisether), Mikromol™
Beskrivelse
1,1'-Oxybis[3-(2-methoxyphenoxy)propan-2-ol] (Bisether)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1'-Oxybis[3-(2-methoxyphenoxy)propan-2-ol] |
| CAS | 1797132-23-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1,1'-Oxybis[3-(2-methoxyphenoxy)propan-2-ol] |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C20 H26 O7 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Guaifenesin Imp. C (EP), 1,1'-Oxybis[3-(2-methoxyphenoxy)propan-2-ol], Bisether of Guaifenesin, Guaifenesin Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18N2O3S.ClH/c1-4-5-13-6-9(15)14-10-8(2)7-18-11(10)12(16)17-3;/h7,13H,4-6H2,1-3H3,(H,14,15);1H |
| SMIL | COc1ccccc1OCC(O)COCC(O)COc2ccccc2OC |
| IUPAC navn | 1-[2-hydroxy-3-(2-methoxyphenoxy)propoxy]-3-(2-methoxyphenoxy)propan-2-ol |
| Vis mere |