missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-[(1-Oxopentyl)amino]-N-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-cyclopentanecarboxamide, TRC

Artikelnummer. 18010810
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18010810 5 mg
18093600 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18010810 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO8599805MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 748812-53-5
Molekylær formel C25 H30 N6 O2
Molekylvægt (g/mol) 446.54
Synonym 1-(Pentanoylamino)-N-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]cyclopentanecarboxamide, Irbesartan Imp. A (EP), Irbesartan Related Compound A (USP), 1-[(1-Oxopentyl)amino]-N-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-cyclopentanecarboxamide
IUPAC navn 1-(pentanoylamino)-N-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]cyclopentane-1-carboxamide
SMIL CCCCC(=O)NC1(CCCC1)C(=O)NCc2ccc(cc2)c3ccccc3c4nnn[nH]4

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-(Pentanoylamino)-N-[(2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl)methyl]cyclopentanecarboxamide
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C25H30N6O2/c1-2-3-10-22(32)27-25(15-6-7-16-25)24(33)26-17-18-11-13-19(14-12-18)20-8-4-5-9-21(20)23-28-30-31-29-23/h4-5,8-9,11-14H,2-3,6-7,10,15-17H2,1H3,(H,26,33)(H,27,32)(H,28,29,30,31)
Formel vægt 446.243
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.