Få mere at vide
1-(1-Oxidobenzo[d]isothiazol-3-yl) piperazin 1-oxid hydrochlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(1-Oxidobenzo[d]isothiazol-3-yl)piperazine 1-Oxide Hydrochloride |
| CAS | 2514708-84-8 |
| Molekylær formel | C11H14ClN3O2S |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13N3O2S.ClH/c15-14(7-5-12-6-8-14)11-9-3-1-2-4-10(9)17(16)13-11;/h1-4,12H,5-8H2;1H |
| SMIL | O=S1N=C(N2(CCNCC2)=O)C3=C1C=CC=C3.Cl |
| IUPAC navn | 1-(1-oxidobenzo[d]isothiazol-3-yl)piperazin 1-oxid hydrochlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 287.77 |
| Formel vægt | 287.05 |