Få mere at vide
1,1'-oxalyldiimidazol, teknisk, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11956271 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11956271 5 g 5g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11956271 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 439620050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-08-2027
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 18637-83-7 | C8H6N4O2 | 190,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Koblingsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1′-Oxalyldiimidazole
CAS 18637-83-7
Smeltepunkt 114,0 °C til 117,0 °C
Farve Gul til Brun
Infrarødt spektrum Autentisk
Molekylær formel C8H6N4O2
MDL nummer MFCD00043067
Mængde 5 g
Synonym 1,1'-oxalyldiimidazole, 1,2-di 1h-imidazol-1-yl ethane-1,2-dione, 1h-imidazole, 1,1'-1,2-dioxo-1,2-ethanediyl bis, oxalic acid diimidazolide, 1,2-di imidazol-1-yl ethane-1,2-dione, bis imidazol-1-yl ethane-1,2-dione, 1,1-oxalyldiimidazole, acmc-1cacg, 1,1'-oxalyl-diimidazol, 1,1'-oxalyldi 1h-imidazole
InChI nøgle ONRNRVLJHFFBJG-UHFFFAOYSA-N
SMIL O=C(N1C=CN=C1)C(=O)N1C=CN=C1
IUPAC navn 1,2-di(imidazol-1-yl)ethan-1,2-dion
Molekylvægt (g/mol) 190.16
PubChem CID 100439
Formel vægt 190.16
Procent renhed ≥80.0%
Grad Teknisk
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,1'-Oxalyldiimidazole
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.