Få mere at vide
1-(1-Naphthyloxy)-2,3-epoxypropane, Mikromol™
Beskrivelse
1-(1-Naphthyloxy)-2,3-epoxypropane
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(1-Naphthyloxy)-2,3-epoxypropane |
| CAS | 2461-42-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1-(1-Naphthyloxy)-2,3-epoxypropane |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H12 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 1-(1-Naphthyloxy)-2,3-epoxypropane |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12O2/c1-2-6-12-10(4-1)5-3-7-13(12)15-9-11-8-14-11/h1-7,11H,8-9H2 |
| SMIL | C(Oc1cccc2ccccc12)C3CO3 |
| IUPAC navn | 2-(naphthalen-1-yloxymethyl)oxirane |
| Vis mere |