Få mere at vide
1-(1-Naphthyloxy)-2,3-epoxypropane, Mikromol™
Artikelnummer. 30051632
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30051632 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30051632 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0043.05
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-(1-Naphthyloxy)-2,3-epoxypropane
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(1-Naphthyloxy)-2,3-epoxypropane
CAS 2461-42-9
Analyt- eller komponentnavne 1-(1-Naphthyloxy)-2,3-epoxypropane
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H12 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 1-(1-Naphthyloxy)-2,3-epoxypropane
InChI formel InChI=1S/C13H12O2/c1-2-6-12-10(4-1)5-3-7-13(12)15-9-11-8-14-11/h1-7,11H,8-9H2
SMIL C(Oc1cccc2ccccc12)C3CO3
IUPAC navn 2-(naphthalen-1-yloxymethyl)oxirane
Molekylvægt (g/mol) 200.23
Mængde 100 mg
Formel vægt 200.0837 g/mol