Få mere at vide
1-(1-Naphthylmethyl)piperazin, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(1-Naphthylmethyl)piperazine |
| Smeltepunkt | 63 °C til 67 °C |
| Farve | Hvid til Brun |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN3077 |
| Formel vægt | 226.32 |
| Procent renhed | 97% |
| Fysisk form | Pulver |