Få mere at vide
1-(1-Naphthylmethyl)piperazine, 97%
Artikelnummer. 15421628
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 15421628
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H55398.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 40675-81-8 | C15H18N2 | 226.323 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 40675-81-8
Molekylær formel C15H18N2
Molekylvægt (g/mol) 226.323
MDL nummer MFCD01314185
InChI nøgle HGYDREHWXXUUIS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-1-naphthylmethyl piperazine, 1-naphthalen-1-ylmethyl piperazine, 1-1-naphthylmethyl-piperazine, 1-naphthalen-1-ylmethyl-piperazine, 1-naphthalen-1-yl methyl piperazine, naphthylmethyl piperazine, 1-naphthylmethyl piperazine, 1-piperazin-1-yl naphthalene, 1-naphth-1-ylmethyl piperazine, 1-1-naphthalenylmethyl piperazine
PubChem CID 701891
IUPAC navn 1-(naphthalen-1-ylmethyl)piperazin
SMIL C1CN(CCN1)CC2=CC=CC3=CC=CC=C32
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(1-Naphthylmethyl)piperazine
Smeltepunkt 63°C to 67°C
Farve Hvid til Brun
Mængde 5 g
FN nummer UN3077
Formel vægt 226.32
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver