Få mere at vide
1-(1-naphthyl)piperazinhydrochlorid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15454539
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15454539 1 g 1g
15464539 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15454539 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J62097.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 104113-71-5 | Molekylformel: C14H17ClN2 | Molekylvægt: 248,754 g/mol
5-HT1 serotoninreceptoragonist. 5-HT2 serotoninreceptorantagonist
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
  • 5-HT1 serotoninreceptoragonist
  • 5-HT2 serotoninreceptorantagonist
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104113-71-5
Molekylær formel C14H17ClN2
Molekylvægt (g/mol) 248.754
MDL nummer MFCD00055161
InChI nøgle ZYVYPNZFOCZLEM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-1-naphthyl piperazine hydrochloride, 1-naphthalen-1-yl piperazine hydrochloride, naphthylpiperazine hydrochloride, 1-naphthalen-1-ylpiperazine hydrochloride, 1-naphthalen-1-yl-piperazine hydrochloride, piperazine,1-1-naphthalenyl, zlchem 1062, 1-1-naphthyl piperazine hcl, 1-naphthalen-1-yl-piperazine hcl salt, n-1-naphthyl piperazine hydrochloride
PubChem CID 2737391
IUPAC navn 1-naphthalen-1-ylpiperazin;hydrochlorid
SMIL C1CN(CCN1)C2=CC=CC3=CC=CC=C32.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(1-Naphthyl)piperazine hydrochloride
Farve Lilla
Mængde 1 g
Formel vægt 248.75
Fysisk form Fast stof