Få mere at vide
1-(1-Naphthyl)ethylamin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(1-Naphthyl)ethylamine |
| CAS | 42882-31-5 |
| Molekylær formel | C12H13N |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | alpha-Methyl-1-naphthalenemethanamine, (1-(Naphthalen-1-yl)ethyl)amine, (RS)-1-(1-Naphthyl)ethylamine, (RS)-1-(alpha-Naphthyl)ethylamine, (±)-1-(1-Naphthyl)ethylamine, (±)-1-(alpha-Naphthyl)ethylamine, (±)-alpha-(1-Naphthyl)ethylamine, 1-(1-Naphthyl)ethylamine, 1-(Naphthalen-1-yl)ethanamine, 1-(alpha-Naphthyl)ethylamine, 1-Amino-1-(1-naphthyl)ethane, 1-Naphthylethylamine, NSC 180601, NSC 7588, Dl-alpha-(1-Naphthyl)ethylamine, alpha-Methyl-1-naphthalenemethylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13N/c1-9(13)11-8-4-6-10-5-2-3-7-12(10)11/h2-9H,13H2,1H3 |
| SMIL | CC(N)c1cccc2ccccc12 |
| IUPAC navn | 1-nafthalen-1-ylethanamin |
| Molekylvægt (g/mol) | 171.24 |
| Formel vægt | 171.1048 |