Få mere at vide
1-(1-Naphthyl)ethylamine, 98%
Artikelnummer. 15234834 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15234834 100 g 100g
15224834 5 g 5g
15144805 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15234834 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 450571000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 42882-31-5 | C12H13N | 171.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 42882-31-5
Molekylær formel C12H13N
Molekylvægt (g/mol) 171.24
InChI nøgle RTCUCQWIICFPOD-UHFFFAOYSA-N
Synonym +/-1-1-naphthyl ethylamine, 1-1-naphthyl ethylamine, 1-naphthalen-1-yl ethanamine, dl-1-1-naphthyl ethylamine, 1-1-naphthyl ethanamine, 1-naphthalen-1-yl ethan-1-amine, +/--1-1-naphthyl ethylamine, 1-1-napthyl ethylamine, 1-naphthalen-1-yl-ethylamine, r-+-1-1-naphthyl ethylamine
PubChem CID 98089
IUPAC navn 1-naphthalen-1-ylethanamine
SMIL CC(C1=CC=CC2=CC=CC=C21)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(1-Naphthyl)ethylamine
Tæthed 1.0630g/mL
Kogepunkt 156°C (15.0 mmHg)
Flammepunkt >110°C
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glass bottle
Mængde 100 g
Specifik vægtfylde 1.063
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 171.24
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-(1-Naphthyl)ethylamine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.