Få mere at vide
(+/-)-1-(1-naphthyl)ethylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11317366
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11317366 5 g 5g
11327366 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11317366 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09342.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 42882-31-5 | C12H13N | 171.243 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 42882-31-5
Molekylær formel C12H13N
Molekylvægt (g/mol) 171.243
MDL nummer MFCD00004014
InChI nøgle RTCUCQWIICFPOD-UHFFFAOYSA-N
Synonym +/-1-1-naphthyl ethylamine, 1-1-naphthyl ethylamine, 1-naphthalen-1-yl ethanamine, dl-1-1-naphthyl ethylamine, 1-1-naphthyl ethanamine, 1-naphthalen-1-yl ethan-1-amine, +/--1-1-naphthyl ethylamine, 1-1-napthyl ethylamine, 1-naphthalen-1-yl-ethylamine, r-+-1-1-naphthyl ethylamine
PubChem CID 98089
IUPAC navn 1-naphthalen-1-ylethanamin
SMIL CC(C1=CC=CC2=CC=CC=C21)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+/-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine
Tæthed 1.063
Kogepunkt 155°C to 156°C (15 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.623
Mængde 5 g
FN nummer UN2922
Beilstein 3197375
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 171.24
Procent renhed 98%