Få mere at vide
1-(1-naphthyl)-2-(trimethylsilyl)acetylen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15432358
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15432358 1 g 1g
15442358 5 g 5g
15452358 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15432358 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55953.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 104784-51-2 | C15H16Si | 224.378 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104784-51-2
Molekylær formel C15H16Si
Molekylvægt (g/mol) 224.378
MDL nummer MFCD04039886
InChI nøgle WATBCTJRCLNXNF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-1-naphthyl-2-trimethylsilyl acetylene, trimethyl 2-naphthalen-1-ylethynyl silane, trimethyl 2-naphthalen-1-yl ethynyl silane, 1-naphthylethynyl trimethylsilane, 1-trimethylsilylethynyl naphthalene, 1-trimethylsilyl ethynyl naphthalene, trimethyl naphthalen-1-ylethynyl silane, trimethyl naphthalen-1-yl ethynyl silane, trimethylnaphthalen-1-ylethynylsilane
PubChem CID 4438232
IUPAC navn trimethyl(2-naphthalen-1-ylethynyl)silan
SMIL C[Si](C)(C)C#CC1=CC=CC2=CC=CC=C21
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(1-Naphthyl)-2-(trimethylsilyl)acetylene
Smeltepunkt 41°C to 43°C
Tæthed 0.968 g/mL
Kogepunkt 292°C to 293°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.595
Mængde 1 g
Formel vægt 224.38
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof