Få mere at vide
1-(1-Naphthyl)-2-thiourea 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10229410 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10229410 25 g Glass Bottle 25g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10229410 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 415430250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(1-Naphthyl)-2-thiourea
Navn note 97%
CAS 86-88-4
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Beige-Brown to Gray
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glass Bottle
Molekylær formel C11H10N2S
MDL nummer MFCD00041824
Mængde 25 g
Merck Index 15, 708
Synonym 1-1-naphthyl-2-thiourea, antu, 1-naphthylthiourea, dirax, anturat, rattrack, smeesana, alrato, bantu, kripid
InChI nøgle PIVQQUNOTICCSA-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2NC(=S)N
IUPAC navn naphthalen-1-ylthiourea
Molekylvægt (g/mol) 202.275
PubChem CID 736366
ChEBI CHEBI:82256
Formel vægt 202.28
Procent renhed ≥96.0%
Fysisk form Crystalline Powder or Crystals
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-(1-Naphthyl)-2-thiourea
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 2
Faresætning
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge