Få mere at vide
1-(1-Naphthyl)-2-propanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(1-Naphthyl)-2-propanone |
| CAS | 33744-50-2 |
| Molekylær formel | C13H12O |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 1-(1-Naphthalenyl)-2-propanone, (1-Naphthyl)-2-propanone, 1-(Naphthalen-1-yl)-2-propanone, NSC 409522 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12O/c1-10(14)9-12-7-4-6-11-5-2-3-8-13(11)12/h2-8H,9H2,1H3 |
| SMIL | O=C(CC1=CC=CC2=C1C=CC=C2)C |
| IUPAC navn | 1-(naphthalen-1-yl)propan-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 184.23 |
| Formel vægt | 184.09 |