missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,1’-N-[Methylenebis(sulphanediylethylene)]bis(N’-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1'-N-[methylenebis(sulfanediylethylene)]bis(N'-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine) |
| CAS | 1331637-48-9 |
| Molekylær formel | C11 H22 N6 O4 S2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Ranitidine Hydrochloride impurity J (EP)','1,1'-N-[methylenebis(sulphanediylethylene)]bis(N'-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine), 1,1'-N-[Methylenebis(sulfanediylethylene)]bis(N'-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine) |
| InChI formel | InChI=1S/C11H22N6O4S2/c1-12-10(7-16(18)19)14-3-5-22-9-23-6-4-15-11(13-2)8-17(20)21/h7-8,12-15H,3-6,9H2,1-2H3 |
| SMIL | CNC(=C[N+](=O)[O-])NCCSCSCCNC(=C[N+](=O)[O-])NC |
| IUPAC navn | 1-N-methyl-1-N'-[2-[2-[[1-(methylamino)-2-nitroethenyl]amino]ethylsulfanylmethylsulfanyl]ethyl]-2-nitroethene-1,1-diamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 366.46 |
| Formel vægt | 366.1144 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?