missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,1’-N-[Methylenebis(sulphanediylethylene)]bis(N’-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine, TRC

Artikelnummer. 30474546
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30474546 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30474546 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM304100250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,1'-N-[methylenebis(sulfanediylethylene)]bis(N'-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine)
CAS 1331637-48-9
Molekylær formel C11 H22 N6 O4 S2
Mængde 250 mg
Synonym Ranitidine Hydrochloride impurity J (EP)','1,1'-N-[methylenebis(sulphanediylethylene)]bis(N'-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine), 1,1'-N-[Methylenebis(sulfanediylethylene)]bis(N'-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine)
InChI formel InChI=1S/C11H22N6O4S2/c1-12-10(7-16(18)19)14-3-5-22-9-23-6-4-15-11(13-2)8-17(20)21/h7-8,12-15H,3-6,9H2,1-2H3
SMIL CNC(=C[N+](=O)[O-])NCCSCSCCNC(=C[N+](=O)[O-])NC
IUPAC navn 1-N-methyl-1-N'-[2-[2-[[1-(methylamino)-2-nitroethenyl]amino]ethylsulfanylmethylsulfanyl]ethyl]-2-nitroethene-1,1-diamine
Molekylvægt (g/mol) 366.46
Formel vægt 366.1144
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.