Få mere at vide
1,1'-N-[Methylenebis(sulfanediylethylene)]bis(N'-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine), Mikromol
Artikelnummer. 30458986
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30458986 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30458986 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0086.110025
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1,1'-N-[Methylenebis(sulfanediylethylene)]bis(N'-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1'-N-[methylenebis(sulfanediylethylene)]bis(N'-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine)
CAS 1331637-48-9
Analyt- eller komponentnavne 1,1'-N-[methylenebis(sulfanediylethylene)]bis(N'-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine)
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C11 H22 N6 O4 S2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Ranitidine Hydrochloride impurity J (EP), 1,1'-N-[methylenebis(sulphanediylethylene)]bis(N'-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine), GR 35178X, BP Ranitidine Impurity J, Ph Eur Ranitidine Impurity J
InChI formel InChI=1S/C11H22N6O4S2/c1-12-10(7-16(18)19)14-3-5-22-9-23-6-4-15-11(13-2)8-17(20)21/h7-8,12-15H,3-6,9H2,1-2H3
Løsningstype Neat
SMIL CNC(=C[N+](=O)[O-])NCCSCSCCNC(=C[N+](=O)[O-])NC
IUPAC navn 1-N-methyl-1-N'-[2-[2-[[1-(methylamino)-2-nitroethenyl]amino]ethylsulfanylmethylsulfanyl]ethyl]-2-nitroethene-1,1-diamine
Molekylvægt (g/mol) 366.46
Mængde 25 mg
Formel vægt 366.1144 g/mol