Få mere at vide
1,1'-N-[Methylenebis(sulfanediylethylene)]bis(N'-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine), Mikromol
Beskrivelse
1,1'-N-[Methylenebis(sulfanediylethylene)]bis(N'-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine), Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1'-N-[methylenebis(sulfanediylethylene)]bis(N'-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine) |
| CAS | 1331637-48-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1,1'-N-[methylenebis(sulfanediylethylene)]bis(N'-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine) |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C11 H22 N6 O4 S2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Ranitidine Hydrochloride impurity J (EP), 1,1'-N-[methylenebis(sulphanediylethylene)]bis(N'-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine), GR 35178X, BP Ranitidine Impurity J, Ph Eur Ranitidine Impurity J |
| InChI formel | InChI=1S/C11H22N6O4S2/c1-12-10(7-16(18)19)14-3-5-22-9-23-6-4-15-11(13-2)8-17(20)21/h7-8,12-15H,3-6,9H2,1-2H3 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CNC(=C[N+](=O)[O-])NCCSCSCCNC(=C[N+](=O)[O-])NC |
| Vis mere |