Få mere at vide
1-(1-Methylpiperidin-4-yl)piperazin, TRC
Artikelnummer. 30476815
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30476815 1 g
30465945 5 g
30478677 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30476815 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM7256581G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23995-88-2
Molekylær formel C10H21N3
Molekylvægt (g/mol) 183.29
Synonym 1-(N-Methylpiperidin-4-yl)piperazine
IUPAC navn 1-(1-methylpiperidin-4-yl)piperazin
SMIL CN1CCC(CC1)N2CCNCC2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(1-Methylpiperidin-4-yl)piperazine
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C10H21N3/c1-12-6-2-10(3-7-12)13-8-4-11-5-9-13/h10-11H,2-9H2,1H3
Formel vægt 183.1735