Få mere at vide
1-[(1-Methylethyl)amino]-3-[4-[[(1-methylethyl)imino]methyl]phenoxy]-2-propanol, TRC
Artikelnummer. 30477265
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30477265 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30477265 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM265480100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-((1-Methylethyl)amino)-3-(4-(((1-methylethyl)imino)methyl)phenoxy)-2-propanol
CAS 29122-73-4
Molekylær formel C16 H26 N2 O2
Mængde 100 mg
Synonym (E)-1-(Isopropylamino)-3-(4-((isopropylimino)methyl)phenoxy)propan-2-ol
InChI formel InChI=1S/C16H26N2O2/c1-12(2)17-9-14-5-7-16(8-6-14)20-11-15(19)10-18-13(3)4/h5-9,12-13,15,18-19H,10-11H2,1-4H3
SMIL CC(C)NCC(O)COc1ccc(C=NC(C)C)cc1
Molekylvægt (g/mol) 278.39
Formel vægt 278.199