Få mere at vide
1-(1-Methylethoxy)-2-(1-methylethyl)benzene, Mikromol™
Beskrivelse
1-(1-Methylethoxy)-2-(1-methylethyl)benzene
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(1-Methylethoxy)-2-(1-methylethyl)benzene |
| CAS | 14366-59-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1-(1-Methylethoxy)-2-(1-methylethyl)benzene |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H18 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 1-(1-Methylethoxy)-2-(1-methylethyl)benzene, Propofol Imp. K (EP), Propofol Impurity K |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18O/c1-9(2)11-7-5-6-8-12(11)13-10(3)4/h5-10H,1-4H3 |
| SMIL | CC(C)Oc1ccccc1C(C)C |
| IUPAC navn | 1-propan-2-yl-2-propan-2-yloxybenzene |
| Vis mere |