Få mere at vide
1-(1-Methylethoxy)-2-(1-methylethyl)benzene, Mikromol™
Artikelnummer. 17980986
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17980986 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17980986 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0461.11
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-(1-Methylethoxy)-2-(1-methylethyl)benzene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(1-Methylethoxy)-2-(1-methylethyl)benzene
CAS 14366-59-7
Analyt- eller komponentnavne 1-(1-Methylethoxy)-2-(1-methylethyl)benzene
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H18 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 1-(1-Methylethoxy)-2-(1-methylethyl)benzene, Propofol Imp. K (EP), Propofol Impurity K
InChI formel InChI=1S/C12H18O/c1-9(2)11-7-5-6-8-12(11)13-10(3)4/h5-10H,1-4H3
SMIL CC(C)Oc1ccccc1C(C)C
IUPAC navn 1-propan-2-yl-2-propan-2-yloxybenzene
Molekylvægt (g/mol) 178.27
Mængde 100 mg
Formel vægt 178.1358 g/mol