Få mere at vide
1,1'-(Methylenedi-4,1-phenylen) bishydrazin Dihydrochlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1'-(Methylenedi-4,1-phenylene)bishydrazine Dihydrochloride |
| CAS | 100829-65-0 |
| Molekylær formel | C13H18Cl2N4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1,1'-(Methylenedi-p-phenylene)dihydrazine DiHydrochloride, 4,4'-Dihydrazinodiphenylmethane Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16N4.2ClH/c14-16-12-5-1-10(2-6-12)9-11-3-7-13(17-15)8-4-11;;/h1-8,16-17H,9,14-15H2;2*1H |
| SMIL | Cl.Cl.NNc1ccc(Cc2ccc(NN)cc2)cc1 |
| IUPAC navn | [4-[(4-hydrazinylphenyl)methyl]phenyl]hydrazin; dihydrochlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 301.24 |
| Formel vægt | 300.0909 |