missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,1’-Methylene Bis[Theobromine], TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1'-Methylene Bis[Theobromine] |
| CAS | 77196-87-3 |
| Molekylær formel | C15H16N8O4 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1,1'-Methylenebis[3,7-dihydro-3,7-dimethyl-1H-purine-2,6-dione, Pentoxifylline EP Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C15H16N8O4/c1-18-5-16-10-8(18)12(24)22(14(26)20(10)3)7-23-13(25)9-11(17-6-19(9)2)21(4)15(23)27/h5-6H,7H2,1-4H3 |
| SMIL | CN1C=NC2=C1C(=O)N(C(=O)N2C)CN3C(=O)C4=C(N=CN4C)N(C3=O)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 372.34 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?