Få mere at vide
1-(1-Methyl-4-piperidinyl)piperazin, 98%
Artikelnummer. 11426570
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11426570 5 g 5g
11416570 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11426570 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27624.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 23995-88-2 | C10H21N3 | 183,299 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23995-88-2
Molekylær formel C10H21N3
Molekylvægt (g/mol) 183.299
MDL nummer MFCD01075186
InChI nøgle OHUMKYGINIODOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-1-methyl-4-piperidinyl piperazine, 1-1-methylpiperidin-4-yl piperazine, 1-n-methylpiperidin-4-yl piperazine, 1-1-methyl-piperidin-4-yl-piperazine, piperazine, 1-1-methyl-4-piperidinyl, 1-1-methyl-4-piperidyl piperazine, 1-1-methyl-4-piperidino piperazine, zlchem 509, acmc-1cq7x, 1-methyl-4-piperidyl piperazine
PubChem CID 566324
IUPAC navn 1-(1-methylpiperidin-4-yl)piperazin
SMIL CN1CCC(CC1)N2CCNCC2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(1-Methyl-4-piperidinyl)piperazine
Smeltepunkt 29 °C til 32 °C
Brydningsindeks 1.508
Mængde 5 g
FN nummer UN3259
Følsomhed Luftfølsom
Formel vægt 183.3
Procent renhed 98%