Få mere at vide
1-(1-Methyl-4-piperidinyl)piperazin, 98%
Artikelnummer. 11416570
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11416570 1 g 1g
11426570 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11416570 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27624.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 23995-88-2 | C10H21N3 | 183,299 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23995-88-2
Molekylær formel C10H21N3
Molekylvægt (g/mol) 183.299
MDL nummer MFCD01075186
InChI nøgle OHUMKYGINIODOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-1-methyl-4-piperidinyl piperazine, 1-1-methylpiperidin-4-yl piperazine, 1-n-methylpiperidin-4-yl piperazine, 1-1-methyl-piperidin-4-yl-piperazine, piperazine, 1-1-methyl-4-piperidinyl, 1-1-methyl-4-piperidyl piperazine, 1-1-methyl-4-piperidino piperazine, zlchem 509, acmc-1cq7x, 1-methyl-4-piperidyl piperazine
PubChem CID 566324
IUPAC navn 1-(1-methylpiperidin-4-yl)piperazin
SMIL CN1CCC(CC1)N2CCNCC2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(1-Methyl-4-piperidinyl)piperazine
Smeltepunkt 29°C to 32°C
Brydningsindeks 1.508
Mængde 1 g
FN nummer UN3259
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 183.3
Procent renhed 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-(1-Methyl-4-piperidinyl)piperazine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-(1-Methyl-4-piperidinyl)piperazine