Få mere at vide
1-(1-Methyl-4-piperidinyl)piperazine, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10451250 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10451250 5 g Glass bottle 5g
10332210 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10451250 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 389560050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23995-88-2
Molekylær formel C10H21N3
Molekylvægt (g/mol) 183.299
InChI nøgle OHUMKYGINIODOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-1-methyl-4-piperidinyl piperazine, 1-1-methylpiperidin-4-yl piperazine, 1-n-methylpiperidin-4-yl piperazine, 1-1-methyl-piperidin-4-yl-piperazine, piperazine, 1-1-methyl-4-piperidinyl, 1-1-methyl-4-piperidyl piperazine, 1-1-methyl-4-piperidino piperazine, zlchem 509, acmc-1cq7x, 1-methyl-4-piperidyl piperazine
PubChem CID 566324
IUPAC navn 1-(1-methylpiperidin-4-yl)piperazine
SMIL CN1CCC(CC1)N2CCNCC2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(1-Methyl-4-piperidinyl)piperazine
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Colorless to Yellow
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glass bottle
Mængde 5 g
Formel vægt 183.3
Procent renhed ≥97.5%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-(1-Methyl-4-piperidinyl)piperazine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.