Få mere at vide
1-(1-Methyl-3,3-diphenylpropyl)piperidine Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 30050925
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050925 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30050925 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0760.020025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-(1-Methyl-3,3-diphenylpropyl)piperidine Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(1-Methyl-3,3-diphenylpropyl)piperidine Hydrochloride
CAS 110246-09-8
Analyt- eller komponentnavne 1-(1-Methyl-3,3-diphenylpropyl)piperidine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C21 H27 N . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1-(1-Methyl-3,3-diphenylpropyl)piperidine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C21H27N.ClH/c1-18(22-15-9-4-10-16-22)17-21(19-11-5-2-6-12-19)20-13-7-3-8-14-20;/h2-3,5-8,11-14,18,21H,4,9-10,15-17H2,1H3;1H
SMIL Cl.CC(CC(c1ccccc1)c2ccccc2)N3CCCCC3
IUPAC navn 1-(4,4-diphenylbutan-2-yl)piperidine;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 329.91
Mængde 25 mg
Formel vægt 329.191 g/mol