Få mere at vide
(1-((1-Methoxyethyl)amino)-1-oxopropan-2-yl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1-((1-Methoxyethyl)amino)-1-oxopropan-2-yl)carbamic Acid tert-Butyl Ester |
| Analyt- eller komponentnavne | (1-((1-Methoxyethyl)amino)-1-oxopropan-2-yl)carbamic Acid tert-Butyl Ester |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C10 H13 N3 O3 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13N3O3/c1-13(12-16)6-2-3-9(14)8-4-5-10(15)11-7-8/h4-5,7H,2-3,6H2,1H3,(H,11,15) |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CN(CCCC(=O)c1ccc(O)nc1)N=O |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Molekylvægt (g/mol) | 223.228 |
| Mængde | 500 mg |
| Vis mere |