missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,1-Methanediyl Bismethanethiosulfonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1-Methanediyl Bismethanethiosulfonate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H8O4S4/c1-10(4,5)8-3-9-11(2,6)7/h3H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 235.9305 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?