missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,1-Methanediyl Bismethanethiosulfonate, TRC

Artikelnummer. 30135123
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135123 25 mg
30136943 5 mg
30003635 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30135123 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM25880025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 22418-52-6
Molekylær formel C3 H8 O4 S4
Molekylvægt (g/mol) 236.35
IUPAC navn bis(methylsulfonylsulfanyl)methane
SMIL CS(=O)(=O)SCSS(=O)(=O)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,1-Methanediyl Bismethanethiosulfonate
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C3H8O4S4/c1-10(4,5)8-3-9-11(2,6)7/h3H2,1-2H3
Formel vægt 235.9305
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.