Få mere at vide
1,1-Iminodi-2-propanol, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 32238870
Skift visning
Mængde:
25 kg
Artikelnummer. Mængde
32238870 25 kg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 32238870 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8032649025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1-Iminodi-2-propanol
CAS 110-97-4
Tæthed 0.99 g/cm³ at 20°C
Kogepunkt 249°C (1013 hPa)
Flammepunkt 135°C (closed cup)
Smelteområde 40.0°C to 48.0°C
Molekylær formel [CH3CH(OH)CH2]2NH
Mængde 25 kg
Synonym 1,1-Iminodi-2-propanol, Diisopropanolamine, Bis(2-hydroxypropyl)amine, 1,1-Iminodi-2-propanol
Molekylvægt (g/mol) 133.19
Grad Not Available
Vis mere Vis mindre
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.