Få mere at vide
1,1-Iminodi-2-propanol, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 40.0°C to 48.0°C |
| Tæthed | 0.99 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 249°C/1013 hPa |
| MDL nummer | MFCD00004531 |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | 1,1-Iminodi-2-propanol, Diisopropanolamine, Bis(2-hydroxypropyl)amine, 1,1-Iminodi-2-propanol |