Få mere at vide
1,1’-[Hydroxypropane-1,3-diylbis(oxy-2,1-phenylene)]bis(3-phenylpropan-1-one), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1'-[2-Hydroxypropane-1,3-diyl-bis(oxy-2,1-phenylene)]bis(3-phenylpropan-1-one) |
| CAS | 1329643-40-4 |
| Molekylær formel | C33 H32 O5 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 1,1'-[2-Hydroxypropane-1,3-diyl-bis(oxy-2,1-phenylene)]bis(3-phenylpropan-1-one), Propafenone Hydrochloride Imp. F (EP), 1-[2-[2-Hydroxy-3-[2-(3-phenylpropanoyl)phenoxy]propoxy]phenyl]-3-phenylpropan-1-one |
| InChI formel | InChI=1S/C33H32O5/c34-27(23-37-32-17-9-7-15-28(32)30(35)21-19-25-11-3-1-4-12-25)24-38-33-18-10-8-16-29(33)31(36)22-20-26-13-5-2-6-14-26/h1-18,27,34H,19-24H2 |
| SMIL | OC(COc1ccccc1C(=O)CCc2ccccc2)COc3ccccc3C(=O)CCc4ccccc4 |
| IUPAC navn | 1-[2-[2-hydroxy-3-[2-(3-phenylpropanoyl)phenoxy]propoxy]phenyl]-3-phenylpropan-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 508.6 |
| Formel vægt | 508.225 |