Få mere at vide
1-(1-Hydroxynaphthalen-2-yl)ethan-1-one, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(1-Hydroxynaphthalen-2-yl)ethan-1-one |
| CAS | 711-79-5 |
| Molekylær formel | C12H10O2 |
| MDL nummer | MFCD00003963 |
| Mængde | 100 g |
| SMIL | CC(C1=CC=C2C=CC=CC2=C1O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 186.21 |
| Procent renhed | 98% |