Få mere at vide
1-(1-Hydroxy-4-Methyl-2-phenylazo)-2-NapHthol-4-sulfonsyre, ren, metalindikator, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10627222 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glaskrukke
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10627222 5 g Glaskrukke 5g
1 options
Artikelnummer. 10627222 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. H/2350/44
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Tekniske data
CAS 3147-14-6
Smeltepunkt 300 °C
Farve Sort
Emballage Glaskrukke
Molekylær formel C17H14N2O5S
MDL nummer 11656
Mængde 5 g
Synonym calmagite, calmagite, indicator grade, 1-naphthalenesulfonic acid, 3-hydroxy-4-2-hydroxy-5-methylphenyl azo, 3-hydroxy-4-6-hydroxy-m-tolyl azo-1-naphthalenesulfonic acid, calmagite indicator grade, 1-naphthalenesulfonic acid, 3-hydroxy-4-2-2-hydroxy-5-methylphenyl diazenyl, vbrnloqcbcpphl-uhfffaoysa-n, calmagite metalindicatorforca,mgetc., 3-hydroxy-4-2-hydroxy-5-methyl-phenylazo-1-naphthalenesulfonic acid, e-3-hydroxy-4-2-hydroxy-5-methylphenyl diazenyl naphthalene-1-sulfonic acid
InChI nøgle ASFVMSDYPYMUFL-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC(=C(C=C1)O)NN=C2C3=CC=CC=C3C(=CC2=O)S(=O)(=O)O
IUPAC navn 4-[(2-hydroxy-5-methylphenyl)hydrazinyliden]-3-oxonaphthalen-1-sulfonsyre
Molekylvægt (g/mol) 358.368
PubChem CID 6364506
Formel vægt 358,38g/mol
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calmagite
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Produkttitel
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.