Få mere at vide
1,1'-(Hexane-1,6-diyl)bis[3-cyanoguanidine], Mikromol™
Artikelnummer. 30049208
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049208 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049208 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0162.160025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1,1'-(Hexane-1,6-diyl)bis[3-cyanoguanidine]
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,6-Bis(cyano-guanidino)-hexane
CAS 15894-70-9
Analyt- eller komponentnavne 1,6-Bis(cyano-guanidino)-hexane
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H18 N8
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Guanidine, N,N''-1,6-hexanediylbis[N'-cyano-, Guanidine, 1,1'-hexamethylenebis[3-cyano- (6CI,8CI), N,N''-1,6-Hexanediylbis[N'-cyanoguanidine], 1,6-Bis(N3-cyano-N1-guanidino)hexane, 1,6-Bis(cyanoguanidino)hexane, 1,6-Di(cyanoguanidino)hexane, Hexamethylenebis(dicyanodiamide), N,N'-Bis(cyanoguanidine)-1,6-hexanediamine, 1,1'-(Hexane-1,6-diyl)bis[3-cyanoguanidine]
InChI formel InChI=1S/C10H18N8/c11-7-17-9(13)15-5-3-1-2-4-6-16-10(14)18-8-12/h1-6H2,(H3,13,15,17)(H3,14,16,18)
SMIL N=C(NCCCCCCNC(=N)NC#N)NC#N
IUPAC navn 1-cyano-3-[6-[(N-cyanocarbamimidoyl)amino]hexyl]guanidine
Molekylvægt (g/mol) 250.3
Mængde 25 mg
Formel vægt 250.1654 g/mol