Få mere at vide
1-(1-Ethylpiperidin-3-yl)metanamin, TRC
Artikelnummer. 30335506
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30335506 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30335506 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB43433550MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(1-Ethylpiperidin-3-yl)methanamine
CAS 102459-02-9
Molekylær formel C8H18N2
Mængde 50 mg
Synonym [(1-Ethylpiperidin-3-yl)methyl]amine
InChI formel InChI=1S/C8H18N2/c1-2-10-5-3-4-8(6-9)7-10/h8H,2-7,9H2,1H3
SMIL CCN1CCCC(CN)C1
IUPAC navn (1-ethylpiperidin-3-yl)methanamin
Molekylvægt (g/mol) 142.24
Formel vægt 142.147