missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-(1-Ethylpiperidin-3-yl)metanamin, TRC

Artikelnummer. 30330658
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30330658 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30330658 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB434335100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-(1-Ethylpiperidin-3-yl)methanamine
CAS 102459-02-9
Molekylær formel C8H18N2
Mængde 100 mg
Synonym [(1-Ethylpiperidin-3-yl)methyl]amine
InChI formel InChI=1S/C8H18N2/c1-2-10-5-3-4-8(6-9)7-10/h8H,2-7,9H2,1H3
SMIL CCN1CCCC(CN)C1
IUPAC navn (1-ethylpiperidin-3-yl)methanamin
Molekylvægt (g/mol) 142.24
Formel vægt 142.147
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.