Få mere at vide
1-(1-Ethylpiperidin-3-yl)metanamin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(1-Ethylpiperidin-3-yl)methanamine |
| CAS | 102459-02-9 |
| Molekylær formel | C8H18N2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | [(1-Ethylpiperidin-3-yl)methyl]amine |
| InChI formel | InChI=1S/C8H18N2/c1-2-10-5-3-4-8(6-9)7-10/h8H,2-7,9H2,1H3 |
| SMIL | CCN1CCCC(CN)C1 |
| IUPAC navn | (1-ethylpiperidin-3-yl)methanamin |
| Molekylvægt (g/mol) | 142.24 |
| Formel vægt | 142.147 |