missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,1'-Ethylidenebis[L-tryptophan], TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1'-Ethylidenebistryptophan |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H26N4O4/c1-14(27-12-15(10-19(25)23(29)30)17-6-2-4-8-21(17)27)28-13-16(11-20(26)24(31)32)18-7-3-5-9-22(18)28/h2-9,12-14,19-20H,10-11,25-26H2,1H3,(H,29,30)(H,31,32)/t19-,20-/m0/s1 |
| Formel vægt | 434.1954 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?