missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,1'-Ethylidenebis[2,3-dichloro-4-methoxy-benzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1'-Ethylidenebis-2,3-dichloro-4-methoxy-benzene |
| CAS | 397301-41-6 |
| Molekylær formel | C16H14Cl4O2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14Cl4O2/c1-8(9-4-6-11(21-2)15(19)13(9)17)10-5-7-12(22-3)16(20)14(10)18/h4-8H,1-3H3 |
| SMIL | ClC1=C(C(C)C2=CC=C(OC)C(Cl)=C2Cl)C=CC(OC)=C1Cl |
| IUPAC navn | 4,4'-(ethane-1,1-diyl)bis(2,3-dichloro-1-methoxybenzene) |
| Molekylvægt (g/mol) | 380.09 |
| Formel vægt | 377.97 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?