Få mere at vide
1,1-(Ethylenedioxy)-3-bromopropane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1-(Ethylenedioxy)-3-bromopropane |
| CAS | 18742-02-4 |
| Molekylær formel | C5H9BrO2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 1,3-Dioxolan-2-ylethyl bromide, 1-Bromo-3,3-(ethylenedioxy)propane, 2-(1,3-Dioxolan-2-yl)ethyl Bromide, 2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxolan, 2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxolane, 2-(2'-Bromoethyl)-1,3-dioxolane, 3,3-(Ethylenedioxy)propyl Bromide, 3-Bromopropanal Ethylene Acetal, 3-Bromopropionaldehyde Ethylene Acetal, β-Bromopropionaldehyde Ethylene Acetal |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9BrO2/c6-2-1-5-7-3-4-8-5/h5H,1-4H2 |
| SMIL | BrCCC1OCCO1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 181.03 |
| Formel vægt | 179.9786 |