Få mere at vide
1,1'-(Ethan-1,1-diyl)-4,4'-(2-methylpropyl)dibenzen, Mikromol™
Artikelnummer. 30051374
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30051374 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30051374 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0002.37
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
1,1'-(Ethan-1,1-diyl)-4,4'-(2-methylpropyl)dibenzen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1'-(Ethane-1,1-diyl)-4,4'-(2-methylpropyl)dibenzene
CAS 102120-87-6
Analyt- eller komponentnavne 1,1'-(Ethane-1,1-diyl)-4,4'-(2-methylpropyl)dibenzene
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C22 H30
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 1,1'-(Ethane-1,1-diyl)-4,4'-(2-methylpropyl)dibenzene, Ibuprofen Imp. R (EP), Ibuprofen Impurity R
InChI formel InChI=1S/C22H30/c1-16(2)14-19-6-10-21(11-7-19)18(5)22-12-8-20(9-13-22)15-17(3)4/h6-13,16-18H,14-15H2,1-5H3
SMIL CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)c2ccc(CC(C)C)cc2
IUPAC navn 1-(2-methylpropyl)-4-[1-[4-(2-methylpropyl)phenyl]ethyl]benzen
Molekylvægt (g/mol) 294.47
Mængde 100 mg
Formel vægt 294,2348 g/mol